Dispenser per capillari
Pipette capillari monouso da 1,0 µl, su nastri, confezione da 5×100
552-0069
: CAMAG
Dispenser compatto utilizzabile su NanoMat o autonomamente. I capillari vengono alimentati nel dispenser in caricatori da una confezione da 100. I capillari da 0,5, 1, 2 e 5 µl di volume sono disponibili in scatole da 500 (5 nastri).
- Facile da usare
- Tutti i componenti sono intercambiabili dai vecchi ai nuovi sistemi
* Con contenitore universale per capillari (552-0044), caricatore dispenser per capillari da 1 µl (552-0065), una confezione di 5×100 pipette capillari da 1,0 µl (552-0069).
- Descrizione:Pipette capillari monouso da 1,0 µl, su nastri, confezione da 5×100
- Seq:09