Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispenser per capillari
Caricatore dispenser per capillari da 0,5 µl
  552-0064
 :   CAMAG
Dispenser per capillari
  552-0064
 :  CAMAG
Dispenser per capillari
Dispenser per capillari
Caricatore dispenser per capillari da 0,5 µl
SFr. 355.00
1 * 1 ST
Dispenser compatto utilizzabile su NanoMat o autonomamente. I capillari vengono alimentati nel dispenser in caricatori da una confezione da 100. I capillari da 0,5, 1, 2 e 5 µl di volume sono disponibili in scatole da 500 (5 nastri).
  • Facile da usare
  • Tutti i componenti sono intercambiabili dai vecchi ai nuovi sistemi
* Con contenitore universale per capillari (552-0044), caricatore dispenser per capillari da 1 µl (552-0065), una confezione di 5×100 pipette capillari da 1,0 µl (552-0069).
  • Descrizione:
    Caricatore dispenser per capillari da 0,5 µl
  • Seq:
    04