L(-)-Triptofano 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
L(-)-Triptofano 99%
Codice catalogo ACRO140591000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 73-22-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- Numero CAS:73-22-3
- Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
- Numero MDL:MFCD00064340
- Molecular Weight:204.23 g/mol
- IndexMerck:12,09929
- Punto di fusione:280…285 °C (dec.)
- Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-795-6
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellowish-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 % (1 g, 105°C)
- Specific optical rotation:-29.0° to -33.0° (20°C, 589 nm) (C=1, H2O)
- Titration with HClO4:98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g