Solfanilammide 98%
Bottiglia di plastica, 500 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Solfanilammide 98%
Codice catalogo ACRO132855000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 63-74-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Aminobenzenesulphonamide
- Numero CAS:63-74-1
- Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
- Numero MDL:MFCD00007939
- Molecular Weight:172.21 g/mol
- IndexMerck:13,09010
- Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:163…167 °C
- Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-563-4
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:163 to 167 °C
- Loss on drying:≤0.5 % (1 g, 105 °C)
- HPLC:≥97.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:500 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



