Solfanilammide 98%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Solfanilammide 98%
Codice catalogo ACRO132851000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 63-74-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 4-Aminobenzenesulphonamide
- Numero CAS:63-74-1
- Formula:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
- Numero MDL:MFCD00007939
- Molecular Weight:172.21 g/mol
- IndexMerck:13,09010
- Punto di ebollizione:401 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:163…167 °C
- Densità:1,46 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-563-4
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:163 to 167 °C
- Loss on drying:≤0.5 % (1 g, 105 °C)
- HPLC:≥97.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g



