Reserpine 98%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Reserpine 98%
Codice catalogo ACRO132280050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-55-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:50-55-5
- Formula:C₃₃H₄₀N₂O₉
- Numero MDL:MFCD00005091
- Molecular Weight:608.69 g/mol
- Punto di fusione:265 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO13228
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow-brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥97.5 % (on dried basis)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



