1-Octadecanol 95%
Bottiglia di plastica, 1 kg
: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- :112-92-5
- :H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- :MFCD00002823
- :270.5 g/mol
- :12,08960
- :210 °C (15 mmHg)
- :55…58 °C
- :0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
- :185 °C
- :Ambiente
- :204-017-6
Documents
- Appearance:White Powder or flakes or pellets
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:55 to 60 °C
- GC:≥94 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg