3-Nitrobenzaldehyde 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
3-Nitrobenzaldehyde 99%
Codice catalogo ACRO128411000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 99-61-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:99-61-6
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007249
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- IndexMerck:12,06684
- Punto di ebollizione:232 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:56…59 °C
- Densità:1,481 g/cm³ (0 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-772-6
- UN:3077
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Yellow to yellow-brown Granular powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:56 to 59 °C
- Water:≤0.5 %
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g



