(R)-(-)-Mandelic acid 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(R)-(-)-Mandelic acid 99%
Codice catalogo ACRO125321000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 611-71-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
- Numero CAS:611-71-2
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00064251
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:322 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:130…135 °C
- Densità:1,341 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>190 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-276-6
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:130 to 135 °C
- Water:≤1 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.2 %
- Specific optical rotation:-152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
- Titration with NaOH:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



