(±)-Linalolo 97%
Bottiglia di vetro, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(±)-Linalolo 97%
Codice catalogo ACRO125155000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 78-70-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
- Numero CAS:78-70-6
- Formula:C₁₀H₁₈O
- Numero MDL:MFCD00008906
- Molecular Weight:154.25 g/mol
- IndexMerck:13,05517
- Punto di ebollizione:199 °C (760 mmHg)
- Densità:0,861 g/cm³
- Punto di infiammabilità:75 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-134-4
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
- Specific gravity:(20/4°C) 0.859 to 0.864
- Specific optical rotation:-2° to +2° (20°C, 589 nm) (neat)
- Substance darkened by H2SO4:≤10 APHA
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.02 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Lead (Pb):≤0.02 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.05 ppm
- Potassium (K):≤0.1 ppm
- Sodium (Na):≤0.5 ppm
- Zinc (Zn):≤0.2 ppm
- Total phosphorus (P):≤0.1 ppm
- Total silicon (Si):≤0.05 ppm
- Total sulfur (S):≤0.001 %
- Bromine number:≤0.5
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 mL