Isonicotinic acid 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Isonicotinic acid 99%
Codice catalogo ACRO122591000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 55-22-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
- Numero CAS:55-22-1
- Formula:C₆H₅NO₂
- Numero MDL:MFCD00006429
- Molecular Weight:123.11 g/mol
- IndexMerck:13,05206
- Punto di ebollizione:260 °C (15 mmHg)
- Punto di fusione:310…315 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-228-2
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to cream Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with NaOH:≥98.5 %
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:-190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



