Imidazolo 99%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Imidazolo 99%
Codice catalogo ACRO122020050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 288-32-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- Numero CAS:288-32-4
- Formula:C₃H₄N₂
- Numero MDL:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- IndexMerck:13,04935
- Punto di ebollizione:255…256 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:86…90 °C
- Densità:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:145 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,III
Documents
ACRO12202
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g