Acido fumarico 99+%
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acido fumarico 99+%
Codice catalogo ACRO119750010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 110-17-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
- Numero CAS:110-17-8
- Formula:C₄H₄O₄
- Numero MDL:MFCD00002700
- Molecular Weight:116.07 g/mol
- IndexMerck:13,04308
- Punto di ebollizione:356 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:295…300 °C (subl.)
- Densità:1,62 g/cm³
- Punto di infiammabilità:230 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-743-0
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:295 to 300 °C
- Water:≤0.25 % (K.F.)
- HPLC:≥99.0 %
- Titration with NaOH:99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg