3-Fluoroaniline 98%
Bottiglia di vetro, 25 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
3-Fluoroaniline 98%
Codice catalogo ACRO119280250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 372-19-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:372-19-0
- Formula:C₆H₆FN
- Numero MDL:MFCD00007758
- Molecular Weight:111.12 g/mol
- Punto di ebollizione:186 °C (756 mmHg)
- Punto di fusione:–2 °C
- Densità:1,15 g/cm³
- Punto di infiammabilità:77 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-747-0
- UN:2941
- ADR:6.1,III
Dokumente
ACRO11928
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear yellow to brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mL
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..