Etilendiammina 99%
Bottiglia di vetro, 2,5 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etilendiammina 99%
Codice catalogo ACRO118420025
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 107-15-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- Numero CAS:107-15-3
- Formula:C₂H₈N₂
- Numero MDL:MFCD00008204
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- IndexMerck:13,03829
- Punto di ebollizione:117…118 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:11 °C
- Densità:0,898 g/cm³
- Punto di infiammabilità:38 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-468-6
- UN:1604
- ADR:8,II
Documents
ACRO11842
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥98.5 %
- Sulfate (SO4):≤0.02 %
- Iron (Fe):≤0.001 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.002 %
- Salicylic acid:≤0.04 % (HOC6H4COOH)
- Insoluble matter:≤0.02 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L