Etilendiammina 99%
Bottiglia di vetro, 1 L
: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- :107-15-3
- :C₂H₈N₂
- :MFCD00008204
- :60.1 g/mol
- :13,03829
- :117…118 °C (760 mmHg)
- :11 °C
- :0,898 g/cm³
- :38 °C
- :Ambiente
- :203-468-6
- :1604
- :8,II
Dokumente
ACRO11842
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥98.5 %
- Sulfate (SO4):≤0.02 %
- Iron (Fe):≤0.001 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.002 %
- Salicylic acid:≤0.04 % (HOC6H4COOH)
- Insoluble matter:≤0.02 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 L