Dipropilamina 99%
Bottiglia di vetro, 250 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dipropilamina 99%
Codice catalogo ACRO117492500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 142-84-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Propyl-1-propanamine
- Numero CAS:142-84-7
- Formula:C₆H₁₅N
- Numero MDL:MFCD00009362
- Molecular Weight:101.19 g/mol
- IndexMerck:12,03406
- Punto di ebollizione:109,4 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–63 °C
- Densità:0,74 g/cm³
- Punto di infiammabilità:7 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:205-565-9
- UN:2383
- ADR:3,II
Documents
ACRO11749
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 %
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤15 APHA
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mL