2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Codice catalogo ACRO115041000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 582-17-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
- Numero CAS:582-17-2
- Formula:C₁₀H₈O₂
- Numero MDL:MFCD00004085
- Molecular Weight:160.17 g/mol
- Punto di ebollizione:375 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:184…189 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:209-478-7
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Grey Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:184 to 189 °C
- GC:≥96.0 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..