Glicerina, Millipore®
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo 356350-1000
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Glicerina, Millipore®
Codice catalogo 356350-1000
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 56-81-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
- Numero CAS:56-81-5
- Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00004722
- Molecular Weight:92.09 g/mol
- IndexMerck:13,04497
- Punto di ebollizione:290 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:18,6 °C
- Densità:1,26 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:177 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-289-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



