2-Bromopyridine 99%
Bottiglia di vetro, 100 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Bromopyridine 99%
Codice catalogo ACRO107401000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 109-04-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:109-04-6
- Formula:C₅H₄BrN
- Numero MDL:MFCD00006219
- Molecular Weight:158 g/mol
- Punto di ebollizione:192…194 °C (761 mmHg)
- Punto di fusione:-40,1 °C
- Densità:1,65 g/cm³
- Punto di infiammabilità:54 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-641-6
- UN:2929
- ADR:6.1,II
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to yellow to light brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5700 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤20 APHA
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mL