Bifenile 99%
Bottiglia di plastica, 250 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bifenile 99%
Codice catalogo ACRO106252500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 92-52-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Diphenyl, Phenylbenzene, PCB No. 0, 0-PCB
- Numero CAS:92-52-4
- Formula:C₁₂H₁₀
- Numero MDL:MFCD00003054
- Molecular Weight:154.21 g/mol
- IndexMerck:13,03346
- Punto di ebollizione:255 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:68…72 °C
- Densità:1,175 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:113 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-163-5
- UN:3077
- ADR:9,III
Dokumente
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:68 to 72 °C
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



