Bifenile 99%
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bifenile 99%
Codice catalogo ACRO106250010
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 92-52-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Diphenyl, Phenylbenzene, PCB No. 0, 0-PCB
- Numero CAS:92-52-4
- Formula:C₁₂H₁₀
- Numero MDL:MFCD00003054
- Molecular Weight:154.21 g/mol
- IndexMerck:13,03346
- Punto di ebollizione:255 °C (760 mmHg)
- Punto di fusione:68…72 °C
- Densità:1,175 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:113 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-163-5
- UN:3077
- ADR:9,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:68 to 72 °C
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg



