Acido L(+)-ascorbico 99%
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acido L(+)-ascorbico 99%
Codice catalogo ACRO105021000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 50-81-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numero CAS:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- Numero MDL:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- IndexMerck:13,00837
- Punto di ebollizione:553 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:190…192 °C (dec.)
- Densità:1,694 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodimetric:≥98.5 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- Solubility:(5 % in water) Passes test
- pH:2.1 to 2.6 (5 % in water)
- Specific optical rotation:+20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
- Copper (Cu):≤5 ppm
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Impurity:≤0.2 % Oxalic acid
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g