Accessories
Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
Codice catalogo 18-1114-43
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Descrizione:Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection