Accessories for chromatography systems
Inlet tubing kit, FEP, Int.Ø 2,9 mm, Ext.Ø 4,76 mm, 1
Codice catalogo 18-1114-40
Nome del fornitore: Cytiva
Accessories for chromatography systems
Codice catalogo 18-1114-40
Nome del fornitore: Cytiva
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Inlet tubing kit, FEP, Int.Ø 2,9 mm, Ext.Ø 4,76 mm