Accessories
Cella a flusso conducibilità
  18-1111-05
 :   Cytiva
Accessories
  18-1111-05
 :  Cytiva
Accessories
Accessories
Cella a flusso conducibilità
SFr. 2’100.00
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Cella a flusso conducibilità
  • Cat. No.:
    18-1111-05
  • Precisione della conducibilità:
    Valore maggiore tra ±2% della scala intera o ±10 μS/cm nel range 1 μS/cm - 300 mS/cm
  • Uscite:
    Analogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • L×P×A:
    260×370×100 mm