Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Codice catalogo 18-1111-03
Nome del fornitore:   Cytiva
Accessories
Codice catalogo 18-1111-03
Nome del fornitore:  Cytiva
Accessories
Accessories
Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
Price
SFr. 217.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Specifiche
  • Descrizione:
    Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
  • Cat. No.:
    18-1111-03
  • Uscite:
    Analogica, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
  • L×P×A:
    260×370×100 mm