CHAPSO, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo 220202-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
CHAPSO, Millipore®
Codice catalogo 220202-1
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS: 82473-24-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
- Numero CAS:82473-24-3
- Formula:C₃₂H₅₈N₂O₈S
- Molecular Weight:630.89 g/mol
- Punto di fusione:184…186 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



