Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
Hydrometer cylinders
1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Codice catalogo AMARH860812
Nome del fornitore:   Amarell
Hydrometer cylinders
Codice catalogo AMARH860812
Nome del fornitore:  Amarell
Hydrometer cylinders
1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
Price
SFr. 51.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml
  • Descrizione:
    Hydrometer cylinder on foot with spout
  • Seq:
    03
  • Altezza interna:
    440 mm
  • Ø interno:
    65 mm