ContactUsLinkComponent
Termometro multiuso, di vetro, modello da inclusione, campo di misurazione: -10.. 100 C, carico (riempimento): Hg, lunghezza: 260 m m Fino al 10 Ottobre 2017 consentito l'utilizzo di termometri al mercurio esclusivamente per test che richiedono l 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 620-1113
Nome del fornitore:  Amarell
undefined
Termometro multiuso, di vetro, modello da inclusione, campo di misurazione: -10.. 100 C, carico (riempimento): Hg, lunghezza: 260 m m Fino al 10 Ottobre 2017 consentito l'utilizzo di termometri al mercurio esclusivamente per test che richiedono l 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 620-1113
Nome del fornitore:  Amarell
Frequently Bought Together