Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 24 – 48 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
Codice catalogo 614-1622
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Specifiche
- Descrizione:Twaddle hydrometer
- Lunghezza:280 mm
- Divisione:0,5 °TW
- Range di misura:24 – 48 °TW