Hydrometers, Brix
60 - 90 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Codice catalogo ALLA3910FC060/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Divisione:0,1 °Bx
- Range di misura:60 - 90 °Bx