Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, ASTM
Density hydrometers, ASTM
89H62, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Codice catalogo ALLA3510LC10060BQP
Nome del fornitore:   Alla France
Density hydrometers, ASTM
Codice catalogo ALLA3510LC10060BQP
Nome del fornitore:  Alla France
Density hydrometers, ASTM
89H62, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
Price
SFr. 55.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    89H62
  • Lunghezza:
    335 mm
  • Seq:
    07
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,000 - 1,050 g/ml