Orders LinkContactUsLinkComponent
Soil hydrometers
Soil hydrometers
Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Codice catalogo ALLA3470FC06068QP
Nome del fornitore:   Alla France
Soil hydrometers
Codice catalogo ALLA3470FC06068QP
Nome del fornitore:  Alla France
Soil hydrometers
Soil hydrometers
Soil hydrometer, −5 − +60 g/l, 1000 g/l, 280 mm
Price
SFr. 79.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soil hydrometers for specific gravity (SG) measurements.
  • Medium surface tension (55 mN/m)
  • Reading below meniscus
Certifications: ASTM E100 D422 - A2LA traceable.
Informazioni per l'ordine: EU traceable calibration certificate or EO official calibration certificate available on request.
Specifiche
  • Descrizione:
    Soil hydrometer
  • Lunghezza:
    280 mm
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    1000 g/l
  • Range di misura:
    −5 − +60 g/l