Hydrometers
Hydrometer, 0,800 – 1,000 SG, 0,002 SG, 300 mm, Vetro
Codice catalogo 614-1642
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
- Graduated in specific gravity (SG)
- Reading below meniscus
Confezione: In a plastic case.
Servizi: Other temperatures of calibration upon request.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer
- Lunghezza:300 mm
- Materiale:Vetro
- Seq:02
- Divisione:0,002 SG
- Range di misura:0,800 – 1,000 SG