Hydrometers
Hydrometer, 0,650 – 1,000 SG, 0,01 SG, 290 mm, Vetro
Codice catalogo ALLA3006TB070/60QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Glass hydrometer calibrated at 60 °F (15,56 °C).
- Graduated in specific gravity (SG)
- Reading below meniscus
Confezione: In a plastic case.
Servizi: Other temperatures of calibration upon request.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer
- Lunghezza:290 mm
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Divisione:0,01 SG
- Range di misura:0,650 – 1,000 SG