Baumé hydrometers
0 - 50, 1,0, 250 mm
Codice catalogo ALLA0400TB050/15QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:250 mm
- Seq:04
- Divisione:1,0
- Range di misura:0 - 50