Baumé hydrometers
30 - 60, 0,5, 240 mm
Codice catalogo ALLA0300FG060/15QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:240 mm
- Seq:16
- Divisione:0,5
- Range di misura:30 - 60