Baumé hydrometers
50 - 60, 0,1, 300 mm
ALLA0100FG060/15QP
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
- Lunghezza:300 mm
- Seq:23
- Divisione:0,1
- Range di misura:50 - 60
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals