Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
Codice catalogo 228-1190
Nome del fornitore:   BURKLE
Accessori
Codice catalogo 228-1190
Nome del fornitore:  BURKLE
Accessori
Accessori
Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
Price
SFr. 81.30
Log in per disponibilità
1 * 5 m
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
  • Seq:
    12