Hose clips, worm-threaded
25 - 40 mm
Codice catalogo BURK8677-2540
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Documents
Specifiche
- Larghezza di serraggio:25 - 40 mm
- Seq:06