Spring clamps
Clamp in acciaio inox, Beute, matracci a fondo sferico o beaker da 500 ml
Codice catalogo 444-9496
Nome del fornitore: Edmund Bühler GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Per:Beute, matracci a fondo sferico o beaker da 500 ml
- Descrizione:Clamp in acciaio inox