Orders LinkContactUsLinkComponent
Spider evaporators
Spider with evaporating flasks, SJ29/32, glass, 50 ml, For simultaneous distillation from 5×50 ml evaporating flasks with STJ 24/29
  531-1319
 :   BUCHI
Spider evaporators
  531-1319
 :  BUCHI
Spider evaporators
Spider evaporators
Spider with evaporating flasks, SJ29/32, glass, 50 ml, For simultaneous distillation from 5×50 ml evaporating flasks with STJ 24/29
SFr. 1’665.00
1 * 1 ST
Spider evaporators are ideal when users need to concentrate several samples under the same conditions.
  • Models for distillation with evaporating or cylindrical flasks available
  • Parallel distillation saves time
  • Descrizione:
    Spider with evaporating flasks, SJ29/32, glass, 50 ml
  • Tipo:
    For simultaneous distillation from 5×50 ml evaporating flasks with STJ 24/29
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..