Orders LinkContactUsLinkComponent
Cupferron
Cupferron
Bottiglia di plastica, 500 g
Katalognr. ACRO423605000
Giftig
Gesundheit
Cupferron
Katalognr. ACRO423605000
CAS Nummer:  135-20-6
Cupferron
Cupferron
Bottiglia di plastica, 500 g
CAS Nummer:  135-20-6
Preis
SFr. 280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
  • CAS Nummer:135-20-6
  • Formel:C₆H₉N₃O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00078422
  • Molekulargewicht:155.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:150…155 °C (dec.)
  • Lagertemperatur:Refrigerata
  • EINECS:205-183-2
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Additional info:
    package usually contains small pouches of ammonium carbonate as preservative
  • Solubility:
    (5 % in water) Passes test
  • Residue after ignition:
    ≤0.05 %
  • Suitability:
    (for precip. of Fe, etc.) Passes test
Technische Daten
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    500 g
Technische Daten