Cupferron
Bottiglia di plastica, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cupferron
Codice catalogo ACRO423601000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 135-20-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
- Numero CAS:135-20-6
- Formula:C₆H₉N₃O₂
- Numero MDL:MFCD00078422
- Molecular Weight:155.16 g/mol
- Punto di fusione:150…155 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:205-183-2
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Additional info:package usually contains small pouches of ammonium carbonate as preservative
- Solubility:(5 % in water) Passes test
- Residue after ignition:≤0.05 %
- Suitability:(for precip. of Fe, etc.) Passes test
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:100 g



