Timolftaleina ACS
Bottiglia di vetro, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Timolftaleina ACS
Codice catalogo ACRO420951000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 125-20-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numero CAS:125-20-2
- Formula:C₂₈H₃₀O₄
- Numero MDL:MFCD00005909
- Molecular Weight:430.54 g/mol
- IndexMerck:12,09542
- Punto di fusione:251…253 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-729-7
Documents
ACRO42095
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
- Clarity of solution:passes test
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g