Blu Timolo ACS
Bottiglia di vetro, 10 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Blu Timolo ACS
Codice catalogo ACRO420930100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 76-61-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numero CAS:76-61-9
- Formula:C₂₇H₃₀O₅S
- Numero MDL:MFCD00005869
- Molecular Weight:466.6 g/mol
- IndexMerck:12,09541
- Punto di fusione:221 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-973-3
Documents
ACRO42093
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Dark green to dark brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow)
- Clarity of solution:passes test
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:10 g