Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
100 ml, 45×98 mm, -
  525-3206
 :   Brand
Provette per centrifuga
  525-3206
 :  Brand
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
100 ml, 45×98 mm, -
SFr. 56.40
1 * 1 ST
In PC, fondo tondo con bordo dritto, graduate.
  • Trasparenti con leggera colorazione giallastra
  • Sopportano forze centrifughe fino a 20000×g
  • Graduazioni in rilievo
Suddivisione: 1 ml per provette da 50 ml; 2 ml per provette da 100 ml.
  • Tipo di chiusura:
    -
  • Ø×L:
    45×98 mm
  • Capacità:
    100 ml