Provette per centrifuga
50 ml, 35×99 mm, -
Codice catalogo 525-3202
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In PC, fondo tondo con bordo dritto, graduate.
- Trasparenti con leggera colorazione giallastra
- Sopportano forze centrifughe fino a 20000×g
- Graduazioni in rilievo
Suddivisione: 1 ml per provette da 50 ml; 2 ml per provette da 100 ml.
Specifiche
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:35×99 mm
- Capacità:50 ml