Cuvette monouso
Cuvette monouso, Semi-micro, 1,5 – 3 ml, 10 mm, Plastica
: Brand
Le cuvette UV monouso in plastica sostituiscono spesso cuvette costose e fragili in vetro e/o al quarzo.
- Appositamente sviluppate per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma degli ultravioletti
- Per misurazioni a 260 nm, 280 nm e nello spettro ottico visibile
- I tappi colorati rotondi, solo per microcuvette, garantiscono una facile identificazione dei campioni e forniscono una chiusura ermetica fino a −20 °C
Adatto per misurazioni fotometriche di proteine, DNA e RNA nella gamma UV.
: Microcuvette UV confezionate singolarmente esenti da DNasi, DNA e RNasi.
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,5 – 3 ml
- Materiale finestra:Plastica
- Descrizione:Cuvette monouso
- Seq:07